Learn More
Zirkon(IV)-chlorid, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10114980
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-11-6
Summenformel Cl4Zr
Molekulargewicht (g/mol) 233.03
MDL-Nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) chloride
Schmelzpunkt 437.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel ZrCl4
Beilstein 01,1295
Fieser 13,16
Merck Index 15,10374
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl and zro2, soluble in alcohol and ether
Formelmasse 233.03
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.8
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.