Learn More
Thermo Scientific™ Zirkoniumtiegel
Artikelnummer. p-6685030
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
39mm
42 mm
42mm
47mm
Höhe (metrisch):
33mm
35mm
36mm
44 mm
44mm
Beschreibung:
AD des Schnapprings: 44 mm
AD des Schnapprings: 50 mm
Gebördelter Rand AD: 44 mm
Gebördelter Rand AD: 48 mm
Gebördelter Rand AD: 54 mm
Mit SnapOn-Ring; Ring/Rand-Außendurchmesser:48mm
Schnappring AD: 48 mm
Schnappring AD: 54 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15443585
Marke: Thermo Scientific™ 035902.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gebördelter Rand AD: 54 mm
Material Zirkonium
Außendurchmesser (metrisch) 47mm
Höhe (metrisch) 35mm
Product Type Zirkoniumtiegel
Durchmesser (metrisch) Basis 36mm