Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirkoniumdeckel für Tiegel
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035922.KT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Für 36058-Tiegel | |
250 ml | |
Zirkonium-Tiegelabdeckung |
Zirkonium | |
Tiefe: 41mm |
RUO – Nur für Forschungszwecke