Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirkoniumdeckel für Tiegel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10mL
15mL
20mL
25mL
35 ml
45mL
55mL
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Beschreibung:
Für 35884-Tiegel
Für 35888-Tiegel
Für 35905-Tiegel
Für 35909-Tiegel
Für 35926-Tiegel
Für 35930-Tiegel
Für 35947-Tiegel
Für 35951-Tiegel
Für 35968-Tiegel
Für 35972-Tiegel
Für 35997-Tiegel
Für 36014-Tiegel
Für 36035-Tiegel
Für 36039-Tiegel
Für 36054-Tiegel
Für 36058-Tiegel
Für 36070-Tiegel
Für 36083-Tiegel
Für 36087-Tiegel
Für 36097-Tiegel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Für 35968-Tiegel |
| Material | Zirkonium |
| Kapazität (metrisch) | 45mL |
| Höhe (metrisch) | Tiefe: 22mm |
| Product Type | Zirkonium-Tiegelabdeckung |