Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirkoniumdeckel für Tiegel
Artikelnummer. 15401367
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10mL
15mL
20mL
25mL
35 ml
45mL
55mL
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Beschreibung:
Für 35884-Tiegel
Für 35888-Tiegel
Für 35905-Tiegel
Für 35909-Tiegel
Für 35926-Tiegel
Für 35930-Tiegel
Für 35947-Tiegel
Für 35951-Tiegel
Für 35968-Tiegel
Für 35972-Tiegel
Für 35997-Tiegel
Für 36014-Tiegel
Für 36035-Tiegel
Für 36039-Tiegel
Für 36054-Tiegel
Für 36058-Tiegel
Für 36070-Tiegel
Für 36083-Tiegel
Für 36087-Tiegel
Für 36097-Tiegel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15401367
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035900.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Für 36039-Tiegel
Material Zirkonium
Kapazität (metrisch) 500 ml
Höhe (metrisch) Tiefe: 65mm
Product Type Zirkonium-Tiegelabdeckung