Learn More
Hach™ ZincoVer™ 5 Zink-Reagenzienpulverkissen
Gebrauchsfertige, vorgemessene Pulverreagenz in versiegelten Einzelpackungen zur Bestimmung von Zink mit der ZincoVer™ 5 Zincon-Methode. US EPA-Zulassung für die Abwasseranalyse.
Marke: Hach™ 1403268
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pulversäulen machen Titrationsanwendungen schnell und einfach.
- Versiegelte Pakete gewährleisten stets frisches unkontaminiertes Reagenz.
- Vorgemessen, um Messfehler und Kontamination durch Handhabung zu vermeiden
- Gebrauchsfertige Pakete sparen Zeit und Aufwand.
- Genaue Dosen zur einfachen Zuführungsüberwachung und Vorbereitung für Laborverfahren
- Einwegpacks für einfaches Transportieren und Verpacken in Testkits
Spezifikation
Zink | |
Einzelpaket | |
25 | |
0,01 bis 0,5 mg/l Zn | |
Zincon |
US EPA | |
Zinkbestimmung | |
25/Packung | |
50 mL | |
Reagenzpaket |