Learn More
Cloxacillin-Natriumsalz, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11499801
compliance-icons
Cloxacillin-Natriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11499801 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 11499801
Marke: MP Biomedicals 0215831705
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-22-3
Summenformel C20H16N4NaO6S
Molekulargewicht (g/mol) 463.42
InChI-Schlüssel IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
Synonym 2-Carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzen
PubChem CID 131856391
IUPAC-Name 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-Oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoesäure; Natrium
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zincon-Natriumsalz
Menge 5 g
Formelmasse 462.4
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zincon Sodium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zincon Sodium Salt
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cloxacillin-Natriumsalz, MP Biomedicals™ >