Learn More
Zinksulfat-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10559993
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-19-7
Summenformel O4SZn·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 179.47
MDL-Nummer MFCD00149893
InChI-Schlüssel RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Hydrat
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc sulfate monohydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel ZnSO4·H2O
Merck Index 15, 10359
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Formelmasse 179.47
Reinheit (%) 99%
Identifizierung Confirmed (Zinc), Confirmed (Sulfate)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /