Learn More
Zinksulfat-Heptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439733
2500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
10 kg
Zinc sulfate heptahydrate is widely used as a coagulant in the production of rayon. It finds an application in the manufacturing of calico printing, wood preservation and lithopone. It is the source of zinc which is supplied in animal feeds, fertilizers and agricultural sprays. It is utilized as electrolytes for zinc plating and surface treating agents. It is also used as a mordant in dyeing, preservative for skin and leather and in medicine as an astringent and emetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinksulfat-Heptahydrat wird häufig als Fällmittel bei der Herstellung von Viskose verwendet. Es findet seine Anwendung in der Herstellung von Kaliko-Druck, beim Holzschutz und Lithopon. Es eine Zinkquelle in Futtermitteln, Düngemitteln und landwirtschaftlichen Sprays. Es wird als Elektrolyte für die Verzinkung und Oberflächenbehandlung verwendet. Es wird auch als Beizmittel zum Färben, als Konservierungsmittel für Haut und Leder und in der Medizin als Adstringens und Brechmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Glycerin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-20-0
Summenformel H14O11SZn
Molekulargewicht (g/mol) 287.54
MDL-Nummer MFCD00149894
InChI-Schlüssel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 100°C
pH 4.4 to 6
Menge 2500 g
Strukturformel ZnSO4·7H2O
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,10159
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerol.
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Heptahydrat
Formelmasse 287.54 (161.43 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.97
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate heptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc sulfate heptahydrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinksulfat-Heptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >