Learn More
Zinkstearat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10018511
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
20 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-05-1
MDL-Nummer MFCD00013031
InChI-Schlüssel XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
PubChem CID 11178
IUPAC-Name Zink; Octadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc stearate
Schmelzpunkt 118.0°C to 128.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C36H70O4Zn
Strukturformel [CH3(CH2)16CO2]2Zn
Menge 1 kg
Merck Index 15, 10358
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,,soluble in benzene,xylene,fats,oils
Molekulargewicht (g/mol) 632.34
Formelmasse 632.34
Reinheit (%) 12.5 to 14.0% (ZnO)
Physikalische Form Pulver