Learn More
Zinkstearat, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10030370
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Schmelzpunkt 118°C
CAS 557-05-1
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel C36H70O4Zn
MDL-Nummer 13031
Synonym zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
InChI-Schlüssel XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
IUPAC-Name Zink; Octadecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 632.332
PubChem CID 11178
Formelmasse 632.34g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter