Learn More
Zink-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10714571 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10714571
Marke: Fisher Chemical J/8341/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 1
CAS 7779-88-6
Menge 500 mL
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Form Flüssig
Summenformel N2O6Zn
MDL-Nummer 11291
Synonym zinc nitrate, celloxan, zinc dinitrate, nitric acid, zinc salt, unii-edo66f5u49, nitric acid, zinc salt 2:1, nitrate de zinc, x 4 nitrate, nitrate de zinc french, zinc nitrate zn no3 2
InChI-Schlüssel ONDPHDOFVYQSGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Zn+2]
IUPAC-Name Zink;Dinitrat
Molekulargewicht (g/mol) 189.388
PubChem CID 24518