Learn More
Zinkkugel, 1–6 mm (0.04–0.24 in.), Puratronic, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356857
Zinkkugel, 1–6 mm (0.04–0.24 in.), Puratronic, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356857
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11356857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010760.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Namenshinweis 1-6mm (0.04-0.24 in.)
Aussehen Gray shot
Dichte 7.14g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Menge 50 g
Formelmasse 65.3
Geruch Geruchsneutral
Form Shot, 1 bis 6 mm (0.04 bis 0.24 Zoll)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM15F020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number010760.18,010760.30,010760.A1
ChargennummerP10D022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number010760.18,010760.30,010760.A1
ChargennummerQ28I050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2022 Catalog Number010760.18,010760.30,010760.A1
ChargennummerW26I044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number010760.18,010760.30,010760.A1
ChargennummerW26I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number010760.18,010760.30,010760.A1
Name des Produkts
Zinkkugel, 1–6 mm (0.04–0.24 in.), Puratronic, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >