Learn More
Zinkpulver, -100 Mesh, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11660222
Zinkpulver, -100 Mesh, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11660222
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 11660222
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13310.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zinc powder is used in thermal spraying for corrosion protection and in the chemical industry. It provides chemical potential energy in alkaline batteries to pump electrical charges between the negative and positive terminals. It is used as a fuel for model rockets with a mixture of 2.04 parts zinc to one part sulfur. It is used as protective pigment in industrial coatings, as a reducing agent and catalyst in a variety of chemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinkpulver wird zum Korrosionsschutz und in der chemischen Industrie thermisch versprüht. Es liefert chemische potentielle Energie in Alkalibatterien, um elektrische Ladungen zwischen den negativen und positiven Anschlüssen zu pumpen. Es wird als Brennstoff für Modellraketen mit einer Mischung aus 2,04 Teilen Zink auf einen Teil Schwefel verwendet. Es wird als Schutzpigment in industriellen Beschichtungen sowie als Reduktionsmittel und Katalysator in einer Vielzahl von chemischen Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Reagiert mit Wasser.
Hinweis
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist empfindlich gegenüber Luft und Feuchtigkeit. Unverträglich mit starken Säuren, starken Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc powder
Schmelzpunkt 420°C
Siedepunkt 907°C
Dichte 7.13
UN-Nummer UN1436
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Reinheit (%) ≥97%
Netzgröße -100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231-Unter inertem Gas handhaben.
  • P232-Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: zinc
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinkpulver, -100 Mesh, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >