Learn More
Buerkle™ Zubehör für Fasspumpen (Öffnungswerkzeug), verzinkter Stahl
Zum einfachen Öffnen fester Behälterverschlüsse. Das Buerkle™ Universal-Öffnungswerkzeug für Fasspumpen ermöglicht ein müheloses Öffnen von Deckeln mit Verschlüssen zwischen 19.05 mm und 50.8 mm Durchmesser. Aus unzerbrechlichem verzinktem Stahl.
Marke: Buerkle™ 5690-0090
55.05 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Universal-Fassschlüssel zum mühelosen Öffnen selbst fest sitzender Fassverschlüsse von 19.05 bis 50.8mm. Unverwüstliches Werkzeug aus verzinktem Stahl.Spezifikation
Öffnung dichte Fassverschlüsse: 19,05 bis 50,8 mm | |
Edelstahl Fasspumpe | |
Verzinkter Stahl | |
Zylinderschlüssel |