Learn More
Zinkoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319798
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11319798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044263.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Zinc oxide is used as a sun screener. It serves as an additive in products such as cigarette filters, plastics, anticorrosive coatings, ceramics, glass, cement, lubricants, ointments, adhesives, sealants, pigments, batteries, ferrites, fire retardants, and first-aid tapes. It plays an important role in textiles as a UV-absorber. As a wide-bandgap semiconductor with favorable properties, it has the potential for use in transparent electrodes, in nanorod sensors, in liquid crystal displays, as thin-film transistors and light emitting diodes, and in heat-protecting windows.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-13-2
Summenformel OZn
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
MDL-Nummer MFCD00011300
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-Name Oxozink
SMILES O=[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Oxide
Schmelzpunkt 1975°C
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in dilute acetic acid,mineral acids,ammonia,ammonium carbonate and fixed alkalihydroxide solution.
Formelmasse 81.37
Dichte 5.606
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc oxide