Learn More
Zinknitrat-Hexahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10796301
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Chemische Identifikatoren
CAS 10196-18-6
Summenformel H12N2O12Zn
Molekulargewicht (g/mol) 297.48
MDL-Nummer MFCD00149889
InChI-Schlüssel JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
IUPAC-Name Zink; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 36°C
Farbe Weiß
pH 5.1
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 297.46g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter