Learn More
Zinknitrat, 6-Hydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15568284
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 10196-18-6
Summenformel H12N2O12Zn
Molekulargewicht (g/mol) 297.48
MDL-Nummer MFCD00149889
InChI-Schlüssel JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zinknitrat-Hexahydrat, Zink(II)nitrat, Zinknitrat-Hexahydrat, Puratronic, Zinknitrat, Zink2 + Hexahydrat-Dinitrat, Zinknitrat-Hexahydrat, p.a, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
IUPAC-Name Zink; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinknitrat
Namenshinweis 6-Hydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Formelmasse 297.47
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.07 kg
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.