Learn More
Zinkjodid, ultratrocken, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Zinc iodide is used as an x-ray opaque penetrant in industrial radiography to enhance the contrast. It is used as electrode compartments and as a stain in electron microscopy in association with osmium tetroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 625°C (decomposition) |
Chemischer Name oder Material | Zinc Iodide |
Schmelzpunkt | 446°C |
Namenshinweis | Ampouled under argon |
Physikalische Form | Granulat, ampulliert unter Argon |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9%, metal basis |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 319.18 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Zinc iodide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Zinc iodide