Learn More
Zinkjodid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10540151
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Schmelzpunkt 446°C
CAS 10139-47-6
Farbe Cremefarben
pH 5.6
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
Summenformel I2Zn
MDL-Nummer 11299
Formelmasse 319.19g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.