Learn More
Zinkjodid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc iodide |
Schmelzpunkt | 446°C |
Namenshinweis | 99.999% |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
Strukturformel | ZnI2 |
Fieser | 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88 |
Merck Index | 15, 10339 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether |
Formelmasse | 319.19 |