Learn More
Zinkiodid, 98+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378340
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10139-47-6
Summenformel I2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 319.19
MDL-Nummer MFCD00011299
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc iodide
Schmelzpunkt 446°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Beige-gelb bis weiß
Physikalische Form Hygroskopisches kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Strukturformel ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Merck Index 15, 10339
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formelmasse 319.19
Reinheit (%) ≥98%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.74
Dichte 4.7400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc iodide