Learn More
Zink, granuliert, 20 mesh, granuliert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11977001
Zink, granuliert, 20 mesh, granuliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11977001
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 11977001
Marke: Thermo Scientific Acros 222600025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Schmelzpunkt 420.0°C
Siedepunkt 907.0°C
Dichte 7.1400g/mL
Strukturformel Zn
Menge 2.5 kg
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Formelmasse 65.38
Reinheit (%) ≥99.7% (Complexometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Form Granulatpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number222605000,222601000,222600025
ChargennummerA0457231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog Number222605000,222601000,222600025
ChargennummerA0454395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number222605000,222601000,222600025
ChargennummerA0450560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number222605000,222601000,222600025
ChargennummerA0450094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2023 Catalog Number222605000,222601000,222600025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc, granular, 20 mesh
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc
Name des Produkts
Zink, granuliert, 20 mesh, granuliert, Thermo Scientific Chemicals >