Learn More
Zinkchlorid-Lösung 0.1 mol/l, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12973634
compliance-icons
Zinkchlorid-Lösung 0.1 mol/l, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12973634
1000 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12973634
Marke: Fisher Chemical VL 320 1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkchlorid-Lösung
CAS 7646-85-7
Menge 1000 ml
Summenformel Cl2Zn
Synonym Zinkchlorid, Zinkdichlorid, Zinkchlorid ZnCl2, Zinkbutter, Zinkchlorid-Dampf, Zink(II)Chlorid, Zinkchlorid, wasserfrei, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Zn]Cl
IUPAC-Name Dichlorozink
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M (0.1 N)
Verpackung Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1062589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberVL 320 1000
Chargennummer1079677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 320 1000
Chargennummer1000229 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 320 1000
Chargennummer1000235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 320 1000
Chargennummer1064217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberVL 320 1000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc chloride 0.1M Volumetric Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinkchlorid-Lösung 0.1 mol/l, Fisher Chemical™ >