Learn More
Zinkchlorid, Puriss., Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15671420
Zinkchlorid, Puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671420 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15671420
Marke: Honeywell-Fluka 1442225KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 98 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-85-7
Summenformel Cl2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
MDL-Nummer MFCD00011295
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinkchlorid, Zinkdichlorid, Zinkchlorid ZnCl2, Zinkbutter, Zinkchlorid-Dampf, Zink(II)Chlorid, Zinkchlorid, wasserfrei, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-Name Dichlorozink
SMILES Cl[Zn]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkchlorid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Menge 25 kg
Strukturformel ZnCl2
UN-Nummer 2331
Formelmasse 136.3 mol
Reinheit (%) 98 bis 100.5 %
Güte puriss.
Dampfdruck 1 mmHg (428 °C)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinkchlorid, Puriss., Honeywell Fluka™ >