Learn More
Zinkchlorid, ACS, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a catalyst, as a dehydrating and condensing agent, soldering flux, and metal etchant. It is also employed in preserving anatomical specimens, wood preservatives, deodorant, disinfecting and embalming materials. It is likewise employed as a mordant in printing and dyeing materials, and in the vulcanizing processes of fiber and rubber. It is useful as an electrolyte in dry cell batteries, in metal industry, in galvanizing iron and as an electrolyte for electroplating. It is useful in organic synthesis, for example in the Friedel-Crafts acylatoin, Fisher indole synthesis, Lucas reagent (zinc chloride with HCl), activation of allylic/benzylic halides towards reaction with olefins or with sodium cyanoborohydride catalyzed reduction of halides, organozinc reagents for use in Negishi coupling, and aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 732°C |
Chemischer Name oder Material | Zinc chloride |
Schmelzpunkt | 290°C |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Physikalische Form | Klumpen |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water,and dilute HCl. Soluble in alcohol,glycerol,ether and acetone. |
Formelmasse | 136.29 |
Güte | ACS-Reagenz |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z21J026 | Analysenzertifikat | 10/01/2024 | 012307.A7,012307.30,012307.A1 |
T25J040 | Analysenzertifikat | 14/08/2023 | 012307.A7,012307.30,012307.A1 |
S08I014 | Analysenzertifikat | 25/07/2022 | 012307.A7,012307.30,012307.A1 |
Q28I034 | Analysenzertifikat | 25/05/2022 | 012307.A7,012307.30,012307.A1 |
I14P34 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 012307.A7,012307.30,012307.A1 |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc chloride, anhydrous
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Zinc chloride