Learn More
Zinkchlorid, 98+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10062590
Zinkchlorid, 98+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062590
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10062590
Marke: Thermo Scientific Acros 196840050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-85-7
Summenformel Cl2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 136.29
MDL-Nummer MFCD00011295
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-Name Dichlorozink
SMILES Cl[Zn]Cl
Spezifikation
Siedepunkt 732.0°C
Chemischer Name oder Material Zinc chloride
Schmelzpunkt 293.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Complexometry)
Strukturformel ZnCl2
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Merck Index 15,10331
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone
Formelmasse 136.29
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Dichte .98g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number196840025,196840100,196840010,196840050
ChargennummerA0465216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number196840025,196840100,196840010,196840050
ChargennummerA0459812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog Number196840025,196840100,196840010,196840050
ChargennummerA0432666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number196840025,196840100,196840010,196840050
ChargennummerA0421391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number196840025,196840100,196840010,196840050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc chloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinkchlorid, 98+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >