Learn More
Zinkcarbonat basisch, 97 %, Zn > 58.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432008
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. 11432008
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14590.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5263-02-5 | C2H6O12Zn5 | 548.96 g/mol
Zinc carbonate basic is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinkkarbonat, basisch, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5263-02-5
Summenformel C2H6O12Zn5
Molekulargewicht (g/mol) 548.96
MDL-Nummer MFCD00011519
InChI-Schlüssel UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Synonym Zinc subcarbonate; Zinc carbonate hydroxide
IUPAC-Name pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc carbonate basic
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt Zn >58.0 %
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 548.97
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc carbonate, basic
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Di[carbonato(2-)]hexahydroxypentazinc