Learn More
Zinkbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503761
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7699-45-8
Summenformel Br2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 225.19
InChI-Schlüssel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC-Name Zink; Dibromid
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 697.0°C
Chemischer Name oder Material Zinc bromide
Schmelzpunkt 394.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Strukturformel ZnBr2
Fieser 02,463; 05,762; 08,535; 09,520; 10,461; 11,600; 13,349; 15,368; 16,389
Merck Index 15,10328
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4470g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether, solutions of alkali hydroxides, 1g/0.5mL 90% alcohol
Formelmasse 225.19
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.22
Dichte 4.2200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.