Learn More
ZVG™ ZetGigant™ Small Toilet Paper Rolls
Artikelnummer. p-7249649
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
8 x 8 cm
11 x 9,5 cm
110 x 95 cm
Material:
Papier
Recycelte Faser
Lage:
2-lagig
3-lagig
Packungsgröße:
48 Rollen
64 Stück
72 Rollen
Artikelnummer. 12661205
Marke: ZVG™ 1900504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ZetGigant™ Tissue Toilet Paper in small rolls provides high quality and comfort. With perforated tissue paper and small rolls, it offers easy handling.
ZVG™ offers a selected range of voluminous, absorbent, and sturdy toilet papers. The high-yield zetGigant™ roll , which sets new economic standards, proves its true size: seldom refilling, reduced maintenance times and constant operational readiness.
  • Small rolls
  • Perforated
  • With or without floral design
  • Each roll contains 250 sheets
Spezifikation
Produkttyp Toilettenpapier
Länge (angloamerikanisch) 3.1 in.
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (angloamerikanisch) 3.1 in.
Breite (metrisch) 8 cm
Material Recycelte Faser
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 8 x 8 cm
Lage 2-lagig