Learn More
ZVG™ zetForm™ W-gefaltete Handtücher
Click to view available options
Lage:
2-lagig
3-lagig
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Hautfreundliche Falthandtücher trocknen die Hände schnell und zuverlässig
- Besonders hohe Saugfähigkeit aus ungefärbtem, robustem Recyclingmaterial
- Angenehm weiche Gewebequalitäten sorgen für ein erfrischendes Toilettenklima
- Mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
- Verpackt in einem Karton mit 20 Packungen, 160 Blatt pro Packung
Hinweis: Toilettenanlagen in europäischen Waschräumen sind mit unterschiedlich gefalteten Einweghandtüchern ausgestattet.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Towel |
| Länge (angloamerikanisch) | 8.7 in. |
| Länge (metrisch) | 22 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12.6 in. |
| Breite (metrisch) | 32 cm |
| Material | Gewebe |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Verpackungsmenge | 3200 Blatt (20x160 Blatt) |
| Lage | 2-lagig |