Learn More
Newtex™ ZetexPlus™ 200 Series Heat Resistant Gloves
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
14 in.
Beschreibung
- Die Vermiculit-Beschichtung verteilt die Wärme gleichmäßig über die Oberfläche des Handschuhs
- Die Beschichtung erhöht die Temperaturbeständigkeit und Abriebfestigkeit erheblich
- Hochwertiger Wolleinsatz
- Doppelt vernäht und verstärkt
- Die anorganischen Fasern erzeugen keine gefährliche Ausgasung
Spezifikation
Spezifikation
Coating Material | Vermiculit |
Farbe | Gelbbraun |
Material | ZetexPlus Glasfasergewebe |
Größe | Universal |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 1500 °F (ausgedehnt), 2000°F (intermittierend) |
Temperature (Metric) Max | 815 °C (ausgedehnt), 1095 °C (intermittierend) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Betrieb von Brennöfen und Öfen, Wärmeverarbeitungsanlagen und Hochtemperatur-Industrieumgebungen |
Art der Handschuhstulpe | Offen |
Auskleidungsmaterial | Wolle |
Serie | ZetexPlus™ 200 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Newtex™ ZetexPlus™ 200 Series Heat Resistant Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur