Learn More
ZEOprep™ NH2 Functionalized
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. NH2 Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. NH2 ligand gives the silica a medium polar surface, ideal for scavenger applications.
249.00 € - 4755.00 €
Spezifikation
Partikelgröße 40 to 63 μm
Porengröße 60 Å
Verfahren Chromatography
Typ Silica Gel
Material Silica Gel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge Availability  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge Availability  
30048973
Unterlagen ansehen
ZEOprep
302092
5 kg 5 kg
4755.00 €
5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30048962
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ZEOprep
300184
100 g 100 g
249.00 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30048997
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ZEOprep
300185
1 kg 1 kg
1400.00 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30048955
Unterlagen ansehen
ZEOprep
302080
500 g 500 g
911.00 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • NH2/Amino functionalized medium polar surface
  • Ideal for Carbohydrates and N2 containing heterocycles and amines
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducability
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spezifikation
Spezifikation
40 to 63 μm
Chromatography
Silica Gel
Irregular
60 Å
Silica Gel
NH2 Functionalized
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ZEOprep™ NH2 Functionalized