missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zegocractin, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Zegocractin (CM-4620) is a calcium-release activated calcium-channel (CRAC channel) inhibitor, with IC50s of 119 nM and 895 nM for Orai1/STIM1 and Orai2/STIM1 channels, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Zegocractin |
| CAS | 1713240-67-5 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H11ClF3N3O3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | CM-4620 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.10 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=NC=C(C2=C(Cl)C=C(OC(F)(F)O3)C3=C2)N=C1)C4=C(C)C=CC=C4F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 421.76 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion