Learn More
Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes Antibody (FIS 4E8/1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-50374
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18638228
  • 351.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes Monoclonal antibody specifically detects Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:200, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
FIS 4E8/1
Unconjugated
PBS
Lysate of zebrafish intestines
0.1 mL
Cell Cycle and Replication, Cellular Signaling, Developmental Biology, Epigenetics, Epitope Tags
Zebrafish