missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zebrafish Basolateral Pole of Cells Antibody (FIS 2H9/1), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50370DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zebrafish Basolateral Pole of Cells Monoclonal antibody specifically detects Zebrafish Basolateral Pole of Cells in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Zebrafish Basolateral Pole of Cells | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| FIS 2H9/1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Lysate of zebrafish intestine | |
| 0.1 mL | |
| Developmental Biology, Epitope Tags | |
| Zebrafish | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur