Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Plates, 7K MWCO
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Perform high-throughput protein recovery and sample desalting for mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, metabolite screening, and assay development with ready-to-use Pierce Zeba desalting chromatography columns, plates, and cartridges. Rapidly desalt protein and biological samples for manual or automated liquid chromatography (LC) with ≥95% retention of salts and other small molecular contaminants (<1,000 Da).
Zeba Spin-Entsalzungssäulen, -platten und Chromatographiekassettenanschlüsse sind praktische, gebrauchsfertige Geräte, die mit den wichtigsten automatisierten Flüssigkeitschromatographiesystemen kompatibel oder für die manuelle Spritzenverarbeitung geeignet sind. Polypropylen-Säulen besitzen 7 K MWCO und enthalten ein proprietäres leistungsstarkes Chromatographieharz (Zeba High-Performance Resin), das eine hervorragende Proteinentsalzung und -rückgewinnung im Zentrifugenformat ermöglicht. Bei der Verwendung von Zeba Spin-Entsalzungssäulen lassen sich sogar sehr verdünnte Proteinproben (25 µg/ml) erfolgreich verarbeiteten, was über 95 % Retention (Entfernung) von Salzen und anderen kleinen Molekülen (<1.000 MW) und eine gute Rückgewinnung von Proteinen und anderen Makromolekülen (>7.000 MW) ermöglicht.
Darüber hinaus enthalten Zeba Entsalzungsplatten (7 K MWCO) aus Polypropylen Zeba Hochleistungsharz und bieten eine hervorragende Leistung bezüglich der Proteinentsalzung mit hoher Proteinrückgewinnungsrate >7.000 Da im Zentrifugenformat für kleine Probenvolumina. Die Platten ermöglichen bei kleinvolumigen Trennungen mit hohem Durchsatz schnelle und konsistente Reproduzierbarkeit zwischen Wells und Platten. Zeba 96-Well Spin-Entsalzungsplatten erfordern keine Harzdispensierung oder -hydrierung und bieten die gleiche hohe Proteinrückgewinnung wie Spin-Säulen mit mindestens 95 % Entfernungsrate von Salzen und anderen kleinen Molekülen. Eine Platte kann 96 kleine Probenvolumina (20 bis 100 µl) in nur fünf Minuten verarbeiten, was eine schnelle und außergewöhnliche Proteinentsalzung ermöglicht.
Zeba Chromatographiekassetten für die Entsalzungs enthalten Zeba Hochleistungsharz für Entsalzungen oder Pufferaustausch. Dieses Harz eignet sich ideal zum Entfernen von Verbindungen mit niedriger Molekülmasse, einschließlich Salzen, Fluoreszenzfarbstoffen, Biotin und anderen kleinen Markierungsreagenzien. Proteinproben lassen sich mit unübertroffener Proteinrückgewinnung und 95%iger Retention von Salzen und anderen kleinen molekularen Kontaminanten (<1.000 Da) verarbeiten. Zeba Entsalzungskassetten ermöglichen schnelle, einfache und reproduzierbare chromatographische Trennungen und können für den wiederholten Gebrauch regeneriert werden.
Vorteile von Zeba Spin Entsalzungssäulen, -platten und -kassetten:
• Hohe Rückgewinnung— Das niedrig bindende Harz maximiert die Rückgewinnung von Proteinen
• Schnell—Kein Screening von Fraktionen oder Warten auf die Proteingewinnung durch Schwerkraftfluss
• Wirtschaftlich—Hohe Leistung zu geringeren Kosten gegenüber anderen handelsüblichen Kassetten
• Anwenderfreundlich—Kein Zeitaufwand durch Säulenvorbereitung oder Säulenäquilibrierung
• Flexibel—Erhältlich als Spin-Säulen, Filter-Spin-Platten und -Kassetten für vielfältige Erfordernisse
Verfügbare Formate
• Spin-Säulen—75 µl-, 0.5 ml- (Mikrozentrifuge), 2 ml-, 5 ml-, 10 ml-Säulen
• 96-Well-Spin-Platten—Vordispensierte 96-Well-Filterplatten, geeignet für die Zentrifugation zur manuellen oder automatisierten Aufreinigung
• Chromatographiekassetten—Kompatibel mit automatisierten Flüssigkeitschromatographiesystemen und für die manuelle Spritzenverarbeitung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spin-Entsalzungssäule |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
| Format | Zentrifugationssäule |
| Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
| Säulentyp | Proprietäres Harz für Größenausschluss |
| MWCO | 7,0 kDa |
| Produktlinie | Zeba |
| Menge | 50 Säulen |
| Volumen (metrisch) | 75 μl |
| Probenvolumen (metrisch) | 2 bis 12 µl |