Learn More
Tocris Bioscience™ ZD 7155 hydrochloride
Selective non-peptide AT1 antagonist
Marke: Tocris Bioscience™ 1211/10
210.71 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZD 7155 hydrochloride is a potent and selective competitive antagonist for the angiotensin II type 1 (AT1) receptor. Displaces [125I]-angiotensin II binding with an IC50 value of 3.8 nM in guinea pig adrenal gland membranes. Orally active, and is more potent and longer-acting than the prototype AT1 antagonist, losartan.Spezifikation
5,7-Diethyl-3,4-dihydro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,6-naphthyridin-2(1H)-one hydrochloride | |
>98% | |
Soluble to 25mM in ethanol | |
Observed MW: 474.99 |
146709-78-6 | |
10 mg | |
C26H26N6O.HCl |
Nur für Forschungszwecke