Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 1200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon 1145-965-006-9
70.78 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.24700kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für 1200 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1200 μl | |
steril | |
Lila | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFeine Spitze | |
96 Spitzen/Rack | |
Ja | |
Rainin LTS | |
ZAP™ SLIK |
mit Filter | |
Natürlich | |
Nicht autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen/Rack; 6 Racks/Packung; 8 Pk./Koffer | |
RT | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz |