Learn More
Emma Safety Footwear Zandvoort XD Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15918751
Click to view available options
Größe:
39
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15918751
Marke: Emma Safety Footwear MM54886639
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein mittelhoher Stiefel mit wasserabweisenden, geölten Nubukledern, Innenschutz durch Stahlkappe und einem außergewöhnlich festen Griff selbst auf nassen und fettigen Oberflächen. Der Zandvoort wurde hauptsächlich für Metallarbeiter entwickelt und wird in Outdoor-Berufen eingesetzt, in denen ein starker, sicherer und bequemer Schuh unerlässlich ist.
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Öl-Nubuk-Konstruktion
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
Bauweise/Design Zandvoort XD
Material Geöltes Nubuk
Größe 39