Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr-4-Peptid
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann.
Marke: Thermo Scientific™ PV3177
Beschreibung
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon glycogen synthase, containing Ser-7 and a consensus seq Hyd-X-R-X-X-S/T-X-X, where Hyd is bulky hydrophobic, F > L > V >> A, and X is any residue.
Spezifikation
Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr-4-Peptid, 800 x 20 μl-Assays, 800 Rxns, 405/465 nm Anregung, 535 nm Emission, Methylcumarin-Markierung, FRET-Technik, Serin/Threonin-Kinasen-Zielenzym, Peptid-basierte Substrateigenschaften, Endpunkt-Auslesung, für Pharma und Biopharma verwendet, Protein-Assays und -Analysen | |
FRET | |
800 x 20 μl | |
Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper) | |
Z'-LYTE™ Kinase-Assay-Kit – Ser/Thr 4-Peptid | |
384-Well-Platte | |
Methylcumarin | |
Endpunkt | |
Trockeneis | |
Peptid-basiertes Substrat | |
Serin/Threonin-Kinasen |
Z -LYTE™ | |
Alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Untersuchungen | |
Serin/Threonin-Kinase-Assay | |
Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. | |
800 x 20 μl | |
405/465, 535 | |
800 Reaktionen | |
Biochem J. vol 296, pp. 843-9 (1993), J. Biol Chem, vol. 260, pp 14471-6 (1985) | |
Ser-7-Glykogensynthase-(KKLNRTLSVA)-basiert | |
MAPK8, MAPKAPK2, MAPKAPK5, CAMK2D, MAPK9, STK22B, STK22D, CAMK2A, MAPK14, MAPK10, MAPKAPK3 | |
MAPKAPK2, MAPKAPK3, MAPKAPK5, STK22B, STK22D, CAMK2A, CAMK2D, MAPK8, MAPK9, MAPK10, MAPK14 |