Learn More
Tocris Bioscience™ Z-DEVD-FMK Caspase-3 Inhibitor
Caspase-3 Inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 8009/1
338.66 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Z-DEVD-FMK Caspase-3 Inhibitor is a cell-permeable, irreversible inhibitor of caspase-3/CPP32. It inhibits tumor cell apoptosis. In vivo, it has a neuroprotective effect in rat hippocampus following seizures. It also significantly reduces post-traumatic apoptosis, and improved neurological recovery, before and after induced traumatic brain injury in rat.Spezifikation
634911-78-7 | |
Caspase-3 | |
0.95 |
1 mg | |
C30H41FN4O12 |