Learn More
Yttrium(III) chloride hexahydrate, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Yttrium(III) chloride hexahydrate |
Schmelzpunkt | 100.0°C |
Namenshinweis | 99.999% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Adhering Crystalline Powder |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 100.00% |
Strukturformel | YCl3·6H2O |
Merck Index | 14, 10107 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Yttrium(III) chloride hexahydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.