Learn More
Yttrium(III)-2-Ethylhexanoat, 10 % w/v in n-Hexan, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Yttrium (III) 2-ethylhexanoate |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN1208 |
Formelmasse | 518.16 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10 % w/v in n-Hexan |
Physikalische Form | Flüssigkeit |