Learn More
Yttrium-Kobalt-Klumpen, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
126.63 € - 422.10 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium Cobalt lump
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
MDL-Nummer MFCD00209676
Reinheit (%) 99.9%
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11352038
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012952.14
25 g
126.63 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11342038
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012952.22
100 g
422.10 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Yttrium Cobalt lump
(REO)
99.9%
Klumpen
Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
MFCD00209676
Reacton™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H334-H317
Kann bei Einatmen Allergien, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
Gehäuse H317-H334
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen