Learn More
Ytterbium(III)-chlorid-Hexahydrat, ≥ 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ytterbium(III) chloride hexahydrate |
Schmelzpunkt | 865°C |
Farbe | Braun bis Braun-Rot |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 50 g |
Hinweise zur Reinheitsqualität | For trace metal basis analysis |
Prozentgehaltsbereich | 99.99+% |
Summenformel | Cl3Yb·6H2O |
Strukturformel | YbCl3·6H2O |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ytterbium(III) chloride hexahydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.