Learn More
Ytterbium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637314
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-01-5
Summenformel Cl3Yb·6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 387.48
MDL-Nummer MFCD00149885
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 865.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel YbCl3·6H2O
Fieser 16,384
Merck Index 14, 10105
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Formelmasse 387.48
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.