Learn More
Ytterbiumfolie, 0.3 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325928
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-64-4
Summenformel Yb
Molekulargewicht (g/mol) 173.05
MDL-Nummer MFCD00011286
InChI-Schlüssel NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC-Name Ytterbium
SMILES [Yb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium foil
Namenshinweis 0.3mm (0.01 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈1.3g/25x25mm
Form Folie