Learn More
YSI™ Sonden-Servicekits für YSI-Sonden für gelösten Sauerstoff
Zum Auffüllen von Sauerstoffsensoren an YSI-Sonden für gelösten Sauerstoff
Marke: YSI™ 98095
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Membrankits enthalten 150 Standard-, 1-mil-PTFE-Membranen oder 150 hochempfindliche 0.5-mil-PTFE-Membranen in 10 Packungen von 50
- Membran/KCI-Kits enthalten 30 Standard- oder hochempfindliche Membranen, 1-oz.(30 ml)-Tropfflasche mit KCI-Kristallen zum Hinzufügen von destilliertem Wasser und ein Sondenkonturwerkzeug
- Zur Verwendung mit Sonden 13-299-43 (Modell 5739), 13-298-80 (Modell 5750), 15-176-50 (Modell 5718), 13-298-16 (Modell 5300 Biologischer Sauerstoffmonitor) und 13-298-56, -57 oder -62 (Modell l55 Handmessgerät für gelösten Sauerstoff)
Spezifikation
Zum Auffüllen des Sauerstoffsensors an der YSI™ DO-Sonde | |
30 Hochempfindliche Membran | |
Jeweils |
Hochempfindliches Membrankit: 30 Membrane, KCl | |
DO |