Learn More
YSI™ Sonden-Servicekits für YSI-Sonden für gelösten Sauerstoff
Zum Auffüllen von Sauerstoffsensoren an YSI-Sonden für gelösten Sauerstoff
Marke:  YSI™ 066156
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11969176
  • 111.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Membrankits enthalten 150 Standard-, 1-mil-PTFE-Membranen oder 150 hochempfindliche 0.5-mil-PTFE-Membranen in 10 Packungen von 50
  • Membran/KCI-Kits enthalten 30 Standard- oder hochempfindliche Membranen, 1-oz.(30 ml)-Tropfflasche mit KCI-Kristallen zum Hinzufügen von destilliertem Wasser und ein Sondenkonturwerkzeug
  • Zur Verwendung mit Sonden 13-299-43 (Modell 5739), 13-298-80 (Modell 5750), 15-176-50 (Modell 5718), 13-298-16 (Modell 5300 Biologischer Sauerstoffmonitor) und 13-298-56, -57 oder -62 (Modell l55 Handmessgerät für gelösten Sauerstoff)
Spezifikation
Spezifikation
YSI™ 55, 5739, 5750, 5718, 6030 und 6562 DO-Sonde
10 Stück/Packung
10 Stück/Packung
Hochempfindliches Membrankit: 150 Membrane
DO